Y0001712
Polyoxypropylene stearyl ether
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
polyoxypropylene stearyl ether
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O(CC(O)C)CCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C21H44O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-23-20-21(2)22/h21-22H,3-20H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZQCIPRGNRQXXSK-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)