Merck
183601
Sigma-Aldrich
2,5-Dichlorobenzyl alcohol
99%
About This Item
Lineáris képlet:
Cl2C6H3CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
177.03
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
powder
Teszt:
99%
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
powder
mp
79-80 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
hydroxyl
SMILES string
OCc1cc(Cl)ccc1Cl
InChI
1S/C7H6Cl2O/c8-6-1-2-7(9)5(3-6)4-10/h1-3,10H,4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LCEIGNVIDJNUGF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
2,5-Dichlorobenzyl alcohol participates in [Ru(acac)2(CH3CN)2]PF6 (acac = acetylacetone) catalyzed oxidation of alcohols to aldehydes or ketones using H5IO6 as oxidant.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Mild oxidation of alcohols with periodic acid catalyzed by [Ru(acac)2(CH3CN)2]PF6 in water.
Ganesamoorthy S, et al.
Catalysis Communications, 10(14), 1835-1838 (2009)