Fontos dokumentumok
Y0001099
Valaciclovir impurity G
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
4-(Dimethylamino)pyridine, N,N-Dimethylpyridin-4-amine, DMAP
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
valacyclovir
gyártó/kereskedő neve
EDQM
mp
108-110 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CN(C)c1ccncc1
InChI
1S/C7H10N2/c1-9(2)7-3-5-8-6-4-7/h3-6H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VHYFNPMBLIVWCW-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Nervous system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
255.2 °F
Lobbanási pont (C)
124 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)