Fontos dokumentumok
PHR3554
Valacyclovir Related Compound C
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Szinonimák:
2-[(2-Amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]ethyl N-methyl-L-valinate hydrochloride, N-Methyl-L-valine 2-[(2-amino-1,6-dihydro-6-oxo-9H-purin-9-yl)methoxy]ethyl ester hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1707855
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 40 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
SMILES string
Cl.CN[C@@H](C(C)C)C(=O)OCCOCn1cnc2C(=O)N=C(N)Nc12
InChI
1S/C14H22N6O4.ClH/c1-8(2)9(16-3)13(22)24-5-4-23-7-20-6-17-10-11(20)18-14(15)19-12(10)21;/h6,8-9,16H,4-5,7H2,1-3H3,(H3,15,18,19,21);1H/t9-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RLJNMIUABOJDNS-FVGYRXGTSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3