Fontos dokumentumok
Y0000731
Felbinac
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
4-Biphenylacetic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
felbinac
gyártó/kereskedő neve
EDQM
mp
159-160 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
OC(=O)Cc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c15-14(16)10-11-6-8-13(9-7-11)12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,10H2,(H,15,16)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QRZAKQDHEVVFRX-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)