Fontos dokumentumok
Y0000666
Terazosin for system suitability
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Terazosin hydrochloride dihydrate, 1-(4-Amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)-4-[(tetrahydro-2-furanyl)carbonyl]piperazine hydrochloride dihydrate
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
terazosin
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
O.O.Cl.COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N3CCN(CC3)C(=O)C4CCCO4
InChI
1S/C19H25N5O4.ClH.2H2O/c1-26-15-10-12-13(11-16(15)27-2)21-19(22-17(12)20)24-7-5-23(6-8-24)18(25)14-4-3-9-28-14;;;/h10-11,14H,3-9H2,1-2H3,(H2,20,21,22);1H;2*1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NZMOFYDMGFQZLS-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ADRA1A(148) , ADRA1B(147) , ADRA1D(146)
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)