Fontos dokumentumok
1643474
USP
Terazosin Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
1-(4-Hydroxy-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)-4-[(tetrahydro-2-furanyl)carbonyl]piperazine
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
terazosin
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
O=C(C1OCCC1)N(CC2)CCN2C(N=C3O)=NC4=C3C=C(OC)C(OC)=C4
InChI
1S/C19H24N4O5/c1-26-15-10-12-13(11-16(15)27-2)20-19(21-17(12)24)23-7-5-22(6-8-23)18(25)14-4-3-9-28-14/h10-11,14H,3-9H2,1-2H3,(H,20,21,24)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SOPCVLMNPKFJKQ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3