Y0000634
Cefepime dihydrochloride monohydrate for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Cefepime dihydrochloride monohydrate
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
cefepime
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C19H24N6O5S2.2ClH.H2O/c1-25(5-3-4-6-25)7-10-8-31-17-13(16(27)24(17)14(10)18(28)29)22-15(26)12(23-30-2)11-9-32-19(20)21-11;;;/h9,13,17H,3-8H2,1-2H3,(H3-,20,21,22,26,28,29);2*1H;1H2/b23-12-;;;/t13-,17-;;;/m1.../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LRAJHPGSGBRUJN-OMIVUECESA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)