Fontos dokumentumok
Y0000504
Atracurium for peak identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Atracurium besylate, 2,2′-[1,5-Pentanediylbis[oxy(3-oxo-3,1-propanediyl)]]bis[1-[3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-2-methylisoquinolinium]dibenzenesulfonate, BW-33A, Tracrium
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
atracurium
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[O-]S(=O)(=O)c1ccccc1.[O-]S(=O)(=O)c2ccccc2.COc3ccc(CC4c5cc(OC)c(OC)cc5CC[N+]4(C)CCC(=O)OCCCCCOC(=O)CC[N+]6(C)CCc7cc(OC)c(OC)cc7C6Cc8ccc(OC)c(OC)c8)cc3OC
InChI
1S/C53H72N2O12.2C6H6O3S/c1-54(22-18-38-32-48(62-7)50(64-9)34-40(38)42(54)28-36-14-16-44(58-3)46(30-36)60-5)24-20-52(56)66-26-12-11-13-27-67-53(57)21-25-55(2)23-19-39-33-49(63-8)51(65-10)35-41(39)43(55)29-37-15-17-45(59-4)47(31-37)61-6;2*7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h14-17,30-35,42-43H,11-13,18-29H2,1-10H3;2*1-5H,(H,7,8,9)/q+2;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XXZSQOVSEBAPGS-UHFFFAOYSA-L
Géninformáció
human ... CHRNA1(1134) , CHRNB1(1140) , CHRND(1144) , CHRNE(1145) , CHRNG(1146)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)