Y0000420
Cefotaxime acid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Cefotaxime
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
cefotaxime
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Na+].[s]1c(nc(c1)\C(=N\OC)\C(=N\[C@@H]2[C@@H]3SCC(=C(N3C2=O)C(=O)O)COC(=O)C)\[O-])N
InChI
1S/C16H17N5O7S2.Na/c1-6(22)28-3-7-4-29-14-10(13(24)21(14)11(7)15(25)26)19-12(23)9(20-27-2)8-5-30-16(17)18-8;/h5,10,14H,3-4H2,1-2H3,(H2,17,18)(H,19,23)(H,25,26);/q;+1/p-1/b20-9-;/t10-,14-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AZZMGZXNTDTSME-XJTDMATHSA-M
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)