Y0000115
Sotalol impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
N-{4-{[(1-Methylethyl)amino]acetyl}phenyl}methanesulfonamide
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
sotalol
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(Nc1ccc(cc1)C(=O)CNC(C)C)C
InChI
1S/C12H18N2O3S/c1-9(2)13-8-12(15)10-4-6-11(7-5-10)14-18(3,16)17/h4-7,9,13-14H,8H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BKXGLPPAZWSLEH-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)