Merck
BP503
Pilocarpine nitrate
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Szinonimák:
Pilocarpine nitrate salt
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C11H16N2O2 · HNO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
271.27
Beilstein:
4171406
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
pilocarpine
Forma
crystalline
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
BP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O[N+]([O-])=O.CC[C@H]1[C@H](COC1=O)Cc2cncn2C
InChI
1S/C11H16N2O2.HNO3/c1-3-10-8(6-15-11(10)14)4-9-5-12-7-13(9)2;2-1(3)4/h5,7-8,10H,3-4,6H2,1-2H3;(H,2,3,4)/t8-,10-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PRZXEPJJHQYOGF-GNAZCLTHSA-N
Géninformáció
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Pilocarpine nitrate BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Pilocarpine Hydrochloride Eye Drops
  • Pilocarpine Nitrate Eye Drops
  • Biokémiai/fiziológiai hatások
    Nonselective muscarinic acetylcholine receptor agonist; used to produce an experimental model of epilepsy.
    Kiszerelés
    Unit quantity: 200 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Egyéb megjegyzések
    Sales restrictions may apply.
    Piktogramok
    Flame over circleSkull and crossbones
    Veszélyességi osztályok
    Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 2
    Tárolási osztály kódja
    5.1B - Oxidizing hazardous materials
    WGK
    WGK 3
    Not applicable
    Válasszon a legfrissebb verziók közül:
    Analitikai tanúsítványok (COA)