Fontos dokumentumok
Y0000033
Carbamazepine impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
10,11-Dihydrocarbamazepine, 10,11-Dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
carbamazepine
gyártó/kereskedő neve
EDQM
mp
205-210 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
NC(=O)N1c2ccccc2CCc3ccccc13
InChI
1S/C15H14N2O/c16-15(18)17-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)17/h1-8H,9-10H2,(H2,16,18)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PHNLCHMJDSSPDQ-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1A - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)