Fontos dokumentumok
PHR2433
Carbamazepine Impurity F
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Dibenz [b,f]azepine-5-carbonyl chloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
API-család
carbamazepine
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 100 mg
mp
149-153 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical small molecule
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
ClC(=O)N1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
InChI
1S/C15H10ClNO/c16-15(18)17-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)17/h1-10H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
APJYHXJGXDPGBA-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3