Fontos dokumentumok
195421
10,11-Dihydrocarbamazepine
99%
Szinonimák:
10,11-Dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide
Teszt
99%
Forma
solid
mp
205-210 °C (lit.)
oldhatóság
dichloromethane: soluble 2.5%, clear, colorless
funkcionális csoport
amine
SMILES string
NC(=O)N1c2ccccc2CCc3ccccc13
InChI
1S/C15H14N2O/c16-15(18)17-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)17/h1-8H,9-10H2,(H2,16,18)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PHNLCHMJDSSPDQ-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1A - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?