Fontos dokumentumok
T4407
Tryptose Broth
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
non-sterile
Minőségi szint
Forma
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Plus
technika/technikák
microbiological culture: suitable
végső pH
7.3±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
clinical testing
food and beverages
veterinary
microbiology
alkalmasság
Pneumococcus spp.
nonselective for Brucella spp.
nonselective for Neisseria spp.
nonselective for Streptococcus spp.
Related Categories
Alkalmazás
Komponensek
Tryptose, 20.00
Dextrose, 1.00
Sodium chloride, 5.00
Elkészítési megjegyzés
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Streptococci- Overview of Detection, Identification, Differentiation and Cultivation Techniques