Fontos dokumentumok
S1700000
Sulfacetamide sodium
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Sulfacetamide sodium salt
About This Item
CAS-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
sulfacetamide
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Na]N([S](=O)(=O)c1ccc(cc1)N)C(=O)C
InChI
1S/C8H10N2O3S.Na/c1-6(11)10-14(12,13)8-4-2-7(9)3-5-8;/h2-5H,9H2,1H3,(H,10,11);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PQMSFAORUFMASU-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Sulfacetamide sodium EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Kiszerelés
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Application of alizarine derivatives as chromogenic reagents for the spectrophotometric determination of some sulfa drugs.
Amin S A, et al.
Microchemical Journal, Devoted to the Application of Microtechniques in All Branches of Science, 51(3), 367-373 (1995)