Fontos dokumentumok
1624006
USP
Sulfacetamide sodium
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Sulfacetamide sodium salt monohydrate
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
sulfacetamide
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
NC1=CC=C(S(N([Na])C(C)=O)(=O)=O)C=C1.O
InChI
1S/C8H10N2O3S.Na.H2O/c1-6(11)10-14(12,13)8-4-2-7(9)3-5-8;;/h2-5H,9H2,1H3,(H,10,11);;1H2/q;+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IHCDKJZZFOUARO-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
Also, for use with USP monographs such as:
- Sulfacetamide Sodium Ophthalmic Ointment
- Sulfacetamide Sodium Ophthalmic Solution
- Sulfacetamide Sodium Topical Suspension
- Sulfacetamide Sodium and Prednisolone Acetate Ophthalmic Ointment
- Sulfacetamide Sodium and Prednisolone Acetate Ophthalmic Suspension
Analízis megjegyzés
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)