Fontos dokumentumok
QC3179
Supelco
Simple Nutrients in Seawater - Whole Volume
certified reference material
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
gyártó/kereskedő neve
RTC QCI-3028-1S
koncentráció
in H2O
alkalmazás(ok)
environmental
format
matrix material
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Egyéb megjegyzések
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Analit
Leírás
    Ammonia as N .65-19 mg/L
    Nitrate as N .25-40 mg/L
    Nitrate+nitrite as N .25-40 mg/L
    Nitrite as N .4-4 mg/L
    Orthophosphate as P .5-5.5 mg/L
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)