Fontos dokumentumok
QC1195
Supelco
Simple Nutrients
certified reference material
Szinonimák:
Basic Nutrient Mix
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
koncentráció
in H2O
alkalmazás(ok)
environmental
Formátum
matrix material
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Általános leírás
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Egyéb megjegyzések
Values of analytes vary lot to lot.
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1