Fontos dokumentumok
QC3163
Supelco
Trace Metals 1 in Seawater - Whole Volume
certified reference material
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
gyártó/kereskedő neve
RTC QCI-3034-1
koncentráció
in H2O
technika/technikák
AAS: suitable
ICP: suitable
alkalmazás(ok)
environmental
format
matrix material
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Egyéb megjegyzések
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)