Merck
MAK331
Sigma-Aldrich
AF HDL and LDL/VLDL Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Szinonimák:
Total Cholesterol Assay Kit
About This Item
UNSPSC kód:
12161503
NACRES:
NA.84
használat
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
bemenet
plasma
tissue extract(s)
serum
food(s)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
észlelési módszer
colorimetric
vonatkozó betegség(ek)
cardiovascular diseases
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Cholesterol concentrations in High-Density Lipoprotein (HDL) and Low-Density (LDL)/Very-Low-Density (VLDL) Lipoproteins are strong predictors for coronary heart disease. Functional HDL offers protection by removing cholesterol from cells and atheroma. Higher concentrations of LDL and lower concentrations of functional HDL are strongly associated with cardiovascular disease due to higher risk of atherosclerosis. The balances between high- and low-density lipoproteins are solely genetically determined, but can be changed by medications, food choices and other factors. Simple, direct and automation-ready procedures for measuring HDL and LDL/VLDL concentrations are very desirable.
Alkalmazás
The AF HDL and LDL/VLDL Assay Kit may be used for:
  • Cancer Research
  • Cardiovascular Research
  • Neurological Research
Tulajdonságok és előnyök
Efficient and Precise: Detect Cholesterol levels ranging from 1 to 100 mg/dL (colorimetric) and 0.2 to 10 mg/dL (fluorimetric) in a 30 minute room temperature reaction, providing both convenience and sensitivity.
Compatibility with High-Throughput Systems: Easily incorporate our kit into high-throughput handling systems, ensuring smooth and accurate processing, enhancing efficiency in your laboratory workflow.
Alkalmasság
Suitable for HDL and LDL/VLDL cholesterol detection in serum samples and for the evaluation of drugs on cholesterol metabolism.
Elv
The AF HDL and LDL/VLDL Assay Kit is based on an improved PEG precipitation method in which HDL and LDL/VLDL are separated, and cholesterol concentrations are determined using a single Working Reagent that combines cholesterol ester hydrolysis, oxidation and color reaction in one step. The color intensity of the reaction product at 570nm or fluorescence intensity at λem/ex = 585/530nm is directly proportional to total cholesterol concentration in the sample. Linear detection range in 96-well plate: 1 to 100 mg/dL cholesterol for colorimetric assays and 0.2 to 10 mg/dL for fluorometric assays.
Egyéb megjegyzések
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)