Fontos dokumentumok
PHR8946
Supelco
Tocopherol Peak Identification Solution
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Szinonimák:
2,7,8-trimethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)chroman-6-ol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C29H50O2
Molekulatömeg:
430.71
UNSPSC kód:
41116107
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
ampule of 1 mL
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Analízis megjegyzés
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Egyéb megjegyzések
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
-4.0 °F
Lobbanási pont (C)
-20 °C