Fontos dokumentumok
V-082
Supelco
(±)-β-Tocopherol (Vitamin E) solution
1.0 mg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Szinonimák:
rac-β-Tocopherol solution
About This Item
CAS-szám:
UNSPSC kód:
12352205
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
1.0 mg/mL in methanol
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
−70°C
SMILES string
O1[C@@](CCc2c1c(cc(c2C)O)C)(CCCC(CCCC(CCCC(C)C)C)C)C
InChI
1S/C28H48O2/c1-20(2)11-8-12-21(3)13-9-14-22(4)15-10-17-28(7)18-16-25-24(6)26(29)19-23(5)27(25)30-28/h19-22,29H,8-18H2,1-7H3/t21?,22?,28-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WGVKWNUPNGFDFJ-CBIUGAAKSA-N
Általános leírás
This Certified Spiking Solution® is suitable for use in a variety of testing applications from diagnostic testing of Vitamin E deficiency to quality control testing of tocopherol-based dietary supplements or pharmaceutical preparations by HPLC or LC-MS/MS. β-Tocopherol has about one third of the activity of β-tocopherol.
Alkalmazás
<p>&beta;-Tocopherol is used in the identification and quantification of tocochromanols (El Harkaoui et al., 2024).</p>
Jogi információk
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)