1029024
USP
Amitriptyline Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
5-[3-(Dimethylamino)propyl]-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ol
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
amitriptyline
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N(CCCC1(c2c(cccc2)CCc3c1cccc3)O)(C)C
InChI
1S/C20H25NO/c1-21(2)15-7-14-20(22)18-10-5-3-8-16(18)12-13-17-9-4-6-11-19(17)20/h3-6,8-11,22H,7,12-15H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ONSQUXZPOPTSQF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
- Amitriptyline Hydrochloride
- Amitriptyline Hydrochloride Tablets
- Nortriptyline Hydrochloride
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)