PHR8705
Dorzolamide Related Compound D
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Szinonimák:
(4S,6S)-4-Amino-6-methyl-5,6-dihydro-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-2-sulfonamide 7,7-dioxide hydrochloride, (4S,6S)-4-Amino-6-methyl-7,7-dioxo-5,6-dihydro-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-2-sulfonamide hydrochloride, N-Deethyldorzolamide hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1225306
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 50 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
[S]1(=O)(=O)[C@H](C[C@@H](c2c1[s]c(c2)[S](=O)(=O)N)N)C.[Cl-].[H+]
InChI
1S/C8H12N2O4S3.ClH/c1-4-2-6(9)5-3-7(17(10,13)14)15-8(5)16(4,11)12;/h3-4,6H,2,9H2,1H3,(H2,10,13,14);1H/t4-,6-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VZLLBYYSCGNPPR-DPIOYBAHSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)