PHR8704
Dorzolamide Related Compound B
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Szinonimák:
(4R,6S)-rel-4-(Ethylamino)-6-methyl-5,6-dihydro-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-2-sulfonamide 7,7-dioxide hydrochloride, Dorzolamide Impurity B (PhEur)
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1225317
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 30 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Javasolt termékek
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1