Merck
Y0002196
Deferasirox
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
4-[3,5-bis(2-Hydroxyphenyl)-1H-1,2,4-triazol-1-yl]benzoic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H15N3O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
373.36
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
API-család
deferasirox
gyártó/kereskedő neve
EDQM
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C21H15N3O4/c25-17-7-3-1-5-15(17)19-22-20(16-6-2-4-8-18(16)26)24(23-19)14-11-9-13(10-12-14)21(27)28/h1-12,22-23H,(H,27,28)/b19-15-,20-16+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FMSOAWSKCWYLBB-VBGLAJCLSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Deferasirox EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Deferasirox is an orally available iron chelator used clinically for reduction of chronic iron overload in diseases such as β-thalassemia.
Kiszerelés
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)