Fontos dokumentumok
PHR3338
Polyethylene Glycol 600
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Szinonimák:
Poly(ethylene glycol), PEG
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1546467
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 1 g
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
SMILES string
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)