PHR3256
Trihexyphenidyl Related Compound A
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Szinonimák:
1-Phenyl-3-(piperidin-1-yl)propan-1-one hydrochloride, 3-Piperidinopropiophenone hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1687017
API-család
trihexyphenidyl hydrochloride
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 50 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C14H19NO.ClH/c16-14(13-7-3-1-4-8-13)9-12-15-10-5-2-6-11-15;/h1,3-4,7-8H,2,5-6,9-12H2;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XIROGEVVNHGHFZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)