Fontos dokumentumok
1687017
USP
Trihexyphenidyl Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
1-Phenyl-3-(piperidin-1-yl)propan-1-one hydrochloride, 3-Piperidinopropiophenone hydrochloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H19NO · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
253.77
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
trihexyphenidyl hydrochloride
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Cl-].[N+H]2(CCCCC2)CCC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C14H19NO.ClH/c16-14(13-7-3-1-4-8-13)9-12-15-10-5-2-6-11-15;/h1,3-4,7-8H,2,5-6,9-12H2;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XIROGEVVNHGHFZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Trihexyphenidyl Related Compound A USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Trihexyphenidyl Hydrochloride
  • Trihexyphenidyl Hydrochloride Tablets
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)