MABF120
Anti-EGFR Antibody, clone 225 (Azide-free)
clone 225, from mouse
Szinonimák:
Epidermal growth factor receptor, Proto-oncogene c-ErbB-1, Receptor tyrosine-protein kinase erbB-1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
225, monoclonal
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunoprecipitation (IP): suitable
neutralization: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... EGFR(1956)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Minőség
Immunoprecipitation Analysis: 10 µg of this antibody immunoprecipitated EGFR from A431 cell lysate.
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2