Fontos dokumentumok
PHR2877
Ketoprofen Related Compound F
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Szinonimák:
2-(3-Benzoylphenyl)propionitrile, Ketoprofen Impurity F (Ph. Eur.)
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1356585
API-család
ketoprofen
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 50 mg
mp
47-53 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C#N)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C16H13NO/c1-12(11-17)14-8-5-9-15(10-14)16(18)13-6-3-2-4-7-13/h2-10,12H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RGYOCHMZSLUCNP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)