Fontos dokumentumok
1356563
USP
Ketoprofen Related Compound D hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
1-(3-Benzoylphenyl)ethanone, 3-Acetylbenzophenone
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H12O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
224.25
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
ketoprofen
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C(C)c1cc(ccc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C15H12O2/c1-11(16)13-8-5-9-14(10-13)15(17)12-6-3-2-4-7-12/h2-10H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PPNGALBGZJBTRY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Ketoprofen Related Compound D hydrochloride USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
Environment
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)