Fontos dokumentumok
BP667
Ketoprofen ethyl ester
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Szinonimák:
3-Benzoyl-α-methylbenzeneacetic acid ethyl ester
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C18H18O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
282.33
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
NACRES:
NA.24
API-család
ketoprofen
Forma
oil
minőség
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
gyártó/kereskedő neve
BP
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O(CC)C(=O)C(C)c1cc(ccc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C18H18O3/c1-3-21-18(20)13(2)15-10-7-11-16(12-15)17(19)14-8-5-4-6-9-14/h4-13H,3H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CQSMNXCTDMLMLM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Ketoprofen ethyl ester BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Ketoprofen Gel
  • Kiszerelés
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Egyéb megjegyzések
    Sales restrictions may apply.
    Tárolási osztály kódja
    11 - Combustible Solids
    WGK
    WGK 3
    Not applicable
    Válasszon a legfrissebb verziók közül:
    Analitikai tanúsítványok (COA)