Fontos dokumentumok
PHR2823
Flunixin Related Compound B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline, Flunixin Meglumine Impurity B (Ph. Eur.), 2-Amino-6-(trifluoromethyl)toluene
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to Ph. Eur. Y0000444
traceable to USP 1274630
API-család
flunixin
form
crystals
kiszerelés
pkg of 50 mg
mp
38-42 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical small molecule
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
SMILES string
Cc1c(N)cccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C8H8F3N/c1-5-6(8(9,10)11)3-2-4-7(5)12/h2-4H,12H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TWLDBACVSHADLI-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)