Fontos dokumentumok
PHR2595
2,4-dichlorophenol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
2,4-Dichlorophenol
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1187954
API-család
triclosan
Forma
solid
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 200 mg
bp
209-210 °C (lit.)
mp
42-43 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Oc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C6H4Cl2O/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HFZWRUODUSTPEG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
231.1 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110.6 °C - closed cup