1270388
USP
Fexofenadine Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
4-[4-[4-(Hydroxydiphenylmethyl)-1-piperidinyl]-1-oxobutyl]-α,α-dimethylphenylacetic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
fexofenadine
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
N2(CCC(CC2)C(c4ccc(cc4)O)c3ccccc3)CCCC(=O)c1ccc(cc1)C(C)(C)C(=O)O
InChI
1S/C32H37NO4/c1-32(2,31(36)37)27-14-10-23(11-15-27)29(35)9-6-20-33-21-18-26(19-22-33)30(24-7-4-3-5-8-24)25-12-16-28(34)17-13-25/h3-5,7-8,10-17,26,30,34H,6,9,18-22H2,1-2H3,(H,36,37)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XQCMRFZRWWQASZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Fexofenadine Hydrochloride
- Fexofenadine Hydrochloride Capsules
- Fexofenadine Hydrochloride Tablets
- Fexofenadine Hydrochloride and Pseudoephedrine Hydrochloride Extended-Release Tablets
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)