Fontos dokumentumok
PHR1795
Iminodibenzyl
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Iminodibenzyl, 10,11-Dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1337004
API-család
iminodibenzyl
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 100 mg
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
C1Cc2ccccc2Nc3ccccc13
InChI
1S/C14H13N/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15-13/h1-8,15H,9-10H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZSMRRZONCYIFNB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)