Merck
I1308
Sigma-Aldrich
10,11-Dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine
97%
Szinonimák:
Iminodibenzyl
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H13N
CAS-szám:
Molekulatömeg:
195.26
Beilstein:
152732
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
mp
105-108 °C (lit.)
SMILES string
C1Cc2ccccc2Nc3ccccc13
InChI
1S/C14H13N/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15-13/h1-8,15H,9-10H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZSMRRZONCYIFNB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Johannes Kornhuber et al.
European journal of medicinal chemistry, 44(6), 2667-2672 (2009-01-16)
We developed a structure-property-activity relationship (SPAR)-model for psychopharmacological drugs acting as non-competitive 5-HT(3A) receptor antagonists by using a decision-tree learner provided by the RapidMiner machine learning tool. A single molecular descriptor, namely the molecular dipole moment per molecular weight (mu/MW)
Yulia Kaluzhny et al.
Alternatives to laboratory animals : ATLA, 43(2), 101-127 (2015-05-23)
The 7th Amendment to the EU Cosmetics Directive and the EU REACH Regulation have reinforced the need for in vitro ocular test methods. Validated in vitro ocular toxicity tests that can predict the human response to chemicals, cosmetics and other