Fontos dokumentumok
SML3269
Losartan potassium
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
2-Butyl-4-chloro-1-{[2′-(1H-tetrazol-5-yl)(1,1′-biphenyl)-4-yl]methyl}-1H-imidazole-5-methanol monopotassium salt, 2-butyl-4-chloro-1-[[2′-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1′-biphenyl]-4-yl]methyl]- 1H-Imidazole-5-methanol potassium salt, DuP 753, MK 954, Potassium 5-(4′-((2-butyl-4-chloro-5-(hydroxymethyl)-1H-imidazol-1-yl)methyl)-[1,1′-biphenyl]-2-yl)tetrazol-1-ide
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
H2O: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCCc1nc(Cl)c(CO)n1Cc2ccc(cc2)-c3ccccc3-c4nnnn4[K]
InChI
1S/C22H22ClN6O.K/c1-2-3-8-20-24-21(23)19(14-30)29(20)13-15-9-11-16(12-10-15)17-6-4-5-7-18(17)22-25-27-28-26-22;/h4-7,9-12,30H,2-3,8,13-14H2,1H3;/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OXCMYAYHXIHQOA-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)