Fontos dokumentumok
PHR1413
Ethosuximide
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Ethosuximide, 2-Ethyl-2-methylsuccinimide
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to BP 146
traceable to Ph. Eur. E2150000
traceable to USP 1264002
API-család
ethosuximide
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C1NC(CC1(C)CC)=O
InChI
1S/C7H11NO2/c1-3-7(2)4-5(9)8-6(7)10/h3-4H2,1-2H3,(H,8,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HAPOVYFOVVWLRS-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... CACNA1G(8913) , CACNA1H(8912) , CACNA1I(8911)
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Javasolt termékek
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)