E2250000
Ethosuximide impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
2-Ethyl-2-methylsuccinic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
ethosuximide
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
InChI
1S/C7H12O4/c1-3-7(2,6(10)11)4-5(8)9/h3-4H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FDYJJKHDNNVUDR-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)