Merck
BP146
Ethosuximide
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Szinonimák:
2-Ethyl-2-methylsuccinimide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H11NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
141.17
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
ethosuximide
form
solid
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
BP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C1NC(CC1(C)CC)=O
InChI
1S/C7H11NO2/c1-3-7(2)4-5(9)8-6(7)10/h3-4H2,1-2H3,(H,8,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HAPOVYFOVVWLRS-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Ethosuximide BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Ethosuximide Oral Solution
  • Kiszerelés
    Unit quantity: 200 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Egyéb megjegyzések
    Sales restrictions may apply.
    Piktogramok
    Exclamation mark
    Figyelmeztetés
    Warning
    Figyelmeztető mondatok
    Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
    Veszélyességi osztályok
    Acute Tox. 4 Oral
    Tárolási osztály kódja
    11 - Combustible Solids
    WGK
    WGK 3
    Not applicable
    Válasszon a legfrissebb verziók közül:
    Analitikai tanúsítványok (COA)