Fontos dokumentumok
1.07049
Supelco
Ethyl methyl ketone
for analysis EMPARTA® ACS
About This Item
UNSPSC kód:
12191502
grade:
ACS reagent
grade
ACS reagent
Minőségi szint
tárolási hőmérséklet
room temp
Jogi információk
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
30.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-1 °C - closed cup