Fontos dokumentumok
P5288
Polyvinylpyrrolidone
for molecular biology, nucleic acid hybridization tested, mol wt 360,000
Szinonimák:
PVP, Polyvidone, Povidone
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
Forma
powder
molekulatömeg
360,000
alkalmasság
nucleic acid hybridization tested
idegen aktivitás
Endonuclease, exonuclease, RNase, none detected
SMILES string
C=CN1CCCC1=O
InChI
1S/C6H9NO/c1-2-7-5-3-4-6(7)8/h2H,1,3-5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- to perform intracytoplasmic sperm injection procedure
- in the preparation of endophyte coating agent mixture, to coat creeping bentgrass seed
- as a component of prehybridization solution
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)