Fontos dokumentumok
234257
Polyvinylpyrrolidone
powder, average Mw ~29,000
Szinonimák:
PVP, Polyvidone, Povidone
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
Minőségi szint
molekulatömeg
average Mw ~29,000
izzítási maradék
≤0.5%
SMILES string
C=CN1CCCC1=O
InChI
1S/C6H9NO/c1-2-7-5-3-4-6(7)8/h2H,1,3-5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Noble-metal nanostructures find diverse applications from catalysis to biomedical research, leveraging surface properties in various fields.
Fluorescence quenching microscopy visualizes 2D materials like graphene and MoS2 rapidly, inexpensively, and with high fidelity.
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.