Prilocaine
Szinonimák:
Prilocaine, (±)-2′-Methyl-2-(propylamino)propionanilide, N-(2-Methylphenyl)-2-(propylamino)propanamide
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C13H20N2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
220.31
Products
Márka
Formula tömeg