Fontos dokumentumok
P2600000
Poly(vinyl chloride)
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
PVC
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
gyártó/kereskedő neve
EDQM
sűrűség
1.4 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
ClC=C
InChI
1S/C2H3Cl/c1-2-3/h2H,1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BZHJMEDXRYGGRV-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)