Fontos dokumentumok
GF24838139
Polyvinylidenechloride
(PVDC), powder, mean particle size <180micron, weight 100 g
Szinonimák:
CV306010
About This Item
UNSPSC kód:
12352100
NACRES:
NA.23
form
powder
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 248-381-39
súly
100 g
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)